Läs mer
Fisherbrand™ Heavy-Duty/Utility-trattar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 ml
100 ml
140 mL
210 mL
410 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Överst:
6,5 cm
8,7 cm
10.3cm
12.5cm
15,5 cm
20,3 cm
Höjd (metrisk):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14.1 cm
17,7 cm
20,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 3
Paket med 72
Beskrivning
Idealisk för kontinuerligt labbarbete och tunga jobb
- Slitstark polypropenkonstruktion med utvändiga åsar och ribbor för att förhindra ånglåsning
- Autoklaverbar till 120 °C (248 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 20,3 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 20,5 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |