Läs mer
Fisherbrand™ Högformade porslinsdeglar
Produktkod. 13489699 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
13489699 50 ml 53 mm 43 mm 2,1 mm Paket med 6
13459699 1,3 ml 15 mm 15 mm 1,5 mm Paket med 6
13479699 5 ml 24 mm 20 mm 1,8 mm Paket med 6
13439699 15 ml 35 mm 29 mm 2 mm Paket med 6
13449699 30 ml 43 mm 37 mm 2 mm -
13469699 10 ml 31 mm 26 mm 2 mm Paket med 6
13499699 100 ml 65 mm 54 mm 2,1 mm Paket med 6
13409709 40 ml 50 mm 40 mm 2 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Varning: Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1150 °C
Produktkod. 13489699
Beräknad leverans: 28-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Varning: Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1150 °C
Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta och kant
Beställningsinfo
Överdrag finns separat. Se Fisherbrand™ Porslinsdegelskydd (FB965R till FB965Z).
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 2,1 mm
Vikt (metrisk) 37g
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) Yttre 53 mm
Höjd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Degel