Läs mer
Fisherbrand™ Torkställ av hög slagkraft polystyren (HIPS).
Produktkod. 17286393 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
72
Produktkod. Positioner
17286393 72
1 options
Produktkod. 17286393
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Passar upp till 72 pinnar.
  • Formsprutad, slagkraftig, ljusblå polystyren
  • Pinnarna håller cylindrar, flaskor, bägare och behållare etc. och snäpper enkelt in eller ut när så önskas
  • Levereras med 72 stora 4 tum långa (10,2 cm) pinnar, expansionsupphängningskrokar, dräneringsrör och fästproppar för koppling med extra ställ
  • Utbytbara pinnar för användning med provrör tillgängliga separat
  • Påse med 11 pinnar gjorda av kraftig polystyren
Beställningsinfo
Mått: 17W x 24 tum. H (43,2 x 61 cm) med 3 tum. (7,6 cm) avsats
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller 72
Material Polystyren
Positioner 72
Längd (metrisk) 44.92 cm
Längd (engelska) 17,68 tum.
Bredd (engelska) 4,375 tum.
Höjd (engelska) 24,82 tum.
Produkttyp Torkställ
Höjd (metrisk) 63 cm
Bredd (metrisk) 11.11 cm