Läs mer
Fisherbrand™ Hög-låg temperatur tygtejp
Produktkod. 17887291 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17887291 Vitt
1 options
Produktkod. 17887291
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vit, strukturerad yta kan stämplas eller skrivas på.
  • Tål temperaturer så höga som 287,8 °C (550 °F) och så låga som -211,7 °C (-384,8 °F)
  • Vit, självhäftande
Specifikationer
Typ av lim Självhäftande
Färg Vitt
Formatera Tejpa
Produkttyp Högtemperaturband
För användning med (applikation) Strukturerad yta kan stämplas eller skrivas på
Kvantitet Varje
Temperaturområde (engelska) -384,8 till 550 °F
Temperaturområde (metriskt) -211,7 till 287,8 °C
Längd (engelska) 300 tum.
Längd (metrisk) 762 cm
Bredd (engelska) 1 tum