Läs mer
Humidity Sponge™ Typ av torkmedelsfönster, Fisherbrand™
Produktkod. 11724366 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kemiskt namn eller material:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Kemiskt namn eller material unitSize
11724366 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant Paket med 40
1 options
Produktkod. 11724366
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyll alla torkningskrav med dessa fuktsvampar. Fisherbrand™ Torkmedel Fönstertyp Fuktighet Sponges™ är giftfria och klass M3.5 renrumskompatibla.
  • Påsar ger 37% fuktupptagning
  • Indikatorer visar när fuktkapaciteten har uppnåtts
  • En påse kommer att behålla 16 % fukt i en behållare med en volym på två gallon (476 cu. in.)
  • Väskans storlek: 7,6 x 7,6 x 0,6 cm (3 x 3 x 1/4 tum)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
CAS 1302-78-9
Material Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate
Kvantitet 40 Pk.
Kvalitet Certifierad
Vikt Each bag weighs 10 g (0.35 oz.)