Läs mer
Fuktighet Sponge™ , Fisherbrand™
Produktkod. 11734366 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kemiskt namn eller material:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Kemiskt namn eller material unitSize
11734366 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant Paket med 40
1 options
Produktkod. 11734366
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Humidity Sponge torkmedel; Fisherbrand; Återanvändbar typ
  • Giftfritt torkmedel
  • Återanvändbar
  • Materialet är tillverkat av DuPonts Tyvek™ andningsbar, högdensitetspolyeten
  • Perfekt för droger, mat, elektronik, optik och utrustning
  • Påsar är garanterade att behålla 16 % fukt i vikt, typiska resultat är 37 % fuktabsorption
  • Torkmedel uppfyller amerikanska FDA-krav
  • Auktoriserad ISO Klass 5 (Klass M3.5) renrumskompatibel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
CAS 1302-78-9
Material HDPE
Kvantitet 40 Pk.
Kvalitet Certifierad
Vikt 11 g