Beskrivning
Humidity Sponge torkmedel; Fisherbrand; Återanvändbar typ
- Giftfritt torkmedel
- Återanvändbar
- Materialet är tillverkat av DuPonts Tyvek™ andningsbar, högdensitetspolyeten
- Perfekt för droger, mat, elektronik, optik och utrustning
- Påsar är garanterade att behålla 16 % fukt i vikt, typiska resultat är 37 % fuktabsorption
- Torkmedel uppfyller amerikanska FDA-krav
- Auktoriserad ISO Klass 5 (Klass M3.5) renrumskompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant |
| CAS | 1302-78-9 |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 40 Pk. |
| Kvalitet | Certifierad |
| Vikt | 11 g |