Läs mer
Humidity Sponge™ Typ av torkmedelsfönster, Fisherbrand™
Produktkod. 11863092 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kemiskt namn eller material:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Kemiskt namn eller material unitSize
11863092 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant Paket med 40
1 options
Produktkod. 11863092 Leverantör Fisherbrand Leverantörsnummer 0719311
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppfyll alla torkningskrav med dessa fuktsvampar. Fisherbrand™ Torkmedel Fönstertyp Fuktighet Sponges™ är giftfria och klass M3.5 renrumskompatibla.
  • Påsar ger 37% fuktupptagning
  • Indikatorer visar när fuktkapaciteten har uppnåtts
  • En påse kommer att behålla 16 % fukt i en behållare med en volym på två gallon (476 cu. in.)
  • Väskans storlek: 7,6 x 7,6 x 0,6 cm (3 x 3 x 1/4 tum)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
CAS 1302-78-9
Material Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate
Kvantitet 40 Pk.
Kvalitet Certifierad
Vikt Each bag weighs 10 g (0.35 oz.)