Läs mer
Fisherbrand™ Hygrometer Ersättningsbatteri
Produktkod. 11735495 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Batterityp:
357
392
AAA
Produkttyp:
Cylindriskt batteri
Knappcellsbatteri
Spänning:
1,5 V
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Batterityp Produkttyp Spänning unitSize
11735495 392 Knappcellsbatteri 1,5 V Varje
15338754 357 Knappcellsbatteri 1,5 V Varje
15348754 AAA Cylindriskt batteri 1,5 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11735495
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hygrometer Ersättningsbatteri för användning med Hygrometrar.
  • Levereras med litium, knappcell och 'AAA' alkaliskt batteri
  • Elkraven är 3 V, 1,5 V respektive 1,5 V
Specifikationer
Produkttyp Knappcellsbatteri
Batterityp 392
Material Alkalisk
Celltyp Knapp
För användning med (utrustning) För hygrometrar
Spänning 1,5 V