Läs mer
Fisherbrand™ Hygrometer Ersättningsbatteri
Produktkod. 15338754 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Batterityp:
357
392
AAA
Produkttyp:
Cylindriskt batteri
Knappcellsbatteri
Spänning:
1,5 V
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Batterityp Produkttyp Spänning Förpackningsstorlek
15338754 357 Knappcellsbatteri 1,5 V Varje
11735495 392 Knappcellsbatteri 1,5 V Varje
15348754 AAA Cylindriskt batteri 1,5 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15338754
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hygrometer Ersättningsbatteri för användning med Hygrometrar.
  • Levereras med litium, knappcell och 'AAA' alkaliskt batteri
  • Elkraven är 3 V, 1,5 V respektive 1,5 V
Specifikationer
Produkttyp Knappcellsbatteri
Batterityp 357
Material Alkalisk
Celltyp Knapp
För användning med (utrustning) För hygrometrar
Temperaturområde (engelska). -58 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt). -50 °C till +150 °C
Spänning 1,5 V