Läs mer
Fisherbrand™ Hygrometer Ersättningsbatteri
Produktkod. p-33337 Handla allt Fisherbrand Produkter
Batterityp:
357
392
AAA
Produkttyp:
Cylindriskt batteri
Knappcellsbatteri
Spänning:
1,5 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15338754
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hygrometer Ersättningsbatteri för användning med Hygrometrar.
  • Levereras med litium, knappcell och 'AAA' alkaliskt batteri
  • Elkraven är 3 V, 1,5 V respektive 1,5 V
Specifikationer
Produkttyp Knappcellsbatteri
Batterityp 357
Material Alkalisk
Celltyp Knapp
För användning med (utrustning) För hygrometrar
Temperaturområde (engelska). -58 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt). -50 °C till +150 °C
Spänning 1,5 V