Läs mer
Fisherbrand™ Infecon™ 2000 och 2050 smittsamma/diagnostiska avsändare
Produktkod. 15502066 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Infecon 2000 Shipper
Storlek:
4 x 4 x 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Typ Storlek Förpackningsstorlek
15502066 Infecon 2000 Shipper 4 x 4 x 8 tum. Paket med 6
1 options
Produktkod. 15502066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1743.00 SEK
    945.78 SEK / Paket med 6
    Save 797.22 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För frakt av provrör som innehåller smittsamma ämnen eller diagnostiska prover
  • Bubbelplastfack
  • Vätsketät, sekundär plastbehållare tål tryck upp till 95kPa
  • FN-märkning och etikett för både smittämnen och diagnostiska prover
Uppfyllande
Uppfyller ICAO/IATA Packing Instruction 602
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller ICAO/IATA Packing Instruction 602
Användningsområden För frakt av provrör som innehåller smittsamma ämnen eller diagnostiska prover
Storlek 4 x 4 x 8 tum.
Typ Infecon 2000 Shipper