Läs mer
Fisherbrand™ Sammankopplade fyrvägsrörställ
Produktkod. 11700055 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått, Grön, Gult, Orange, Rosa
Fluorescerande grön
Fluorescerande gul
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11700055 Blått, Grön, Gult, Orange, Rosa Paket med 5
11770045 Blått Paket med 5
11750334 Naturlig Paket med 5
11790045 Fluorescerande orange Paket med 5
11760334 Fluorescerande grön Paket med 5
11780045 Fluorescerande rosa Paket med 5
11770334 Fluorescerande gul Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11700055
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Anpassa ditt tubställ. Fisherbrand™ Förreglade fyrvägsrörställ använder ett genialiskt system av sammankopplade, fyravägsställ. Vrid ställen för att rymma 50 mL, 15 mL, 1,5 mL eller 0,5 mL rör och länka sedan ihop dem för vilken storlek ställ du än behöver. Tillverkad av robust, autoklaverbar polypropen.
Skapa ett anpassat rörställ: rotera och koppla ihop.
Rotera varje rack efter den rörstorlek du behöver. Varje ställ kan rymma:
  • 4 x 50 ml koniska rör (brunnsdiameter: 30 mm),
  • 12 x 15 ml koniska rör (brunnsdiameter: 17,5 mm),
  • 32 x 1,5 ml mikrorör (brunndiameter: 11,6 mm), eller
  • 32 x 0,5 ml mikrorör (brunndiameter: 8,2 mm).
Koppla ihop rack för att öka kapaciteten på ditt rörrack:
  • Unikt system av flikar och platser som kan länkas ihop
  • Skapa så stort rack du behöver för dina bänkapplikationer
  • Finns i en rad färger för rolig färgkodning och enkel identifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått, Grön, Gult, Orange, Rosa
Håller Rör (4 x 50 ml koniska, 12 x 15 ml koniska, 32 x 1,5 ml mikrorör eller 32 x 0,5 ml mikrorör)
Material Polypropen
Positioner 4
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, sammankoppling
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 17.4 x 9.5 x 5.2 cm
Längd (metrisk) 17.4 cm
Längd (engelska) 6,9 tum.
Bredd (engelska) 3,7 tum
Höjd (engelska) 2 tum
Produkttyp 4-vägs mikrorörstativ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 5.2 cm
Array 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Bredd (metrisk) 9.5 cm