Beskrivning
Anpassa ditt tubställ. Fisherbrand™ Förreglade fyrvägsrörställ använder ett genialiskt system av sammankopplade, fyravägsställ. Vrid ställen för att rymma 50 mL, 15 mL, 1,5 mL eller 0,5 mL rör och länka sedan ihop dem för vilken storlek ställ du än behöver. Tillverkad av robust, autoklaverbar polypropen.
Skapa ett anpassat rörställ: rotera och koppla ihop.
Rotera varje rack efter den rörstorlek du behöver. Varje ställ kan rymma:
- 4 x 50 ml koniska rör (brunnsdiameter: 30 mm),
- 12 x 15 ml koniska rör (brunnsdiameter: 17,5 mm),
- 32 x 1,5 ml mikrorör (brunndiameter: 11,6 mm), eller
- 32 x 0,5 ml mikrorör (brunndiameter: 8,2 mm).
Koppla ihop rack för att öka kapaciteten på ditt rörrack:
- Unikt system av flikar och platser som kan länkas ihop
- Skapa så stort rack du behöver för dina bänkapplikationer
- Finns i en rad färger för rolig färgkodning och enkel identifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Fluorescerande rosa |
| Håller | Rör (4 x 50 ml koniska, 12 x 15 ml koniska, 32 x 1,5 ml mikrorör eller 32 x 0,5 ml mikrorör) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 4, 12, 32 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja, sammankoppling |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Rör |
| Mått (L x B x H) | 17.4 x 9.5 x 5.2 cm |
| Visa mer |