Läs mer
Fisherbrand™ Sammankopplade fyrvägsrörställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-52010 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått, Klart, Gult, Orange, Rosa
Fluorescerande grön
Fluorescerande gul
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11770045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassa ditt tubställ. Fisherbrand™ Förreglade fyrvägsrörställ använder ett genialiskt system av sammankopplade, fyravägsställ. Vrid ställen för att rymma 50 mL, 15 mL, 1,5 mL eller 0,5 mL rör och länka sedan ihop dem för vilken storlek ställ du än behöver. Tillverkad av robust, autoklaverbar polypropen.
Skapa ett anpassat rörställ: rotera och anslut.
Rotera varje ställ för den tubstorlek du behöver. Varje ställ rymmer:
  • 4 x 50 ml koniska rör (brunnsdiameter: 30 mm),
  • 12 x 15 ml koniska rör (brunnsdiameter: 17,5 mm),
  • 32 x 1,5 ml mikrorör (brunnsdiameter: 11,6 mm), eller
  • 32 x 0,5 ml mikrorör (brunnsdiameter: 8,2 mm).
Anslut ställ för att öka kapaciteten på ditt rörställ:
  • Unikt system av flikar och slitsar som kan länkas ihop
  • Skapa ett så stort ställ som du behöver för dina bänkapplikationer
  • Finns i en rad färger för rolig färgkodning och enkel identifiering
Specifikationer
Produkttyp 4-vägs mikrorörstativ
Array 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (4 x 50 ml koniska, 12 x 15 ml koniska, 32 x 1,5 ml mikrorör eller 32 x 0,5 ml mikrorör)
Material Polypropen
Positioner 4, 12, 32
Form Rektangulär
Hyllor None
Staplingsbar Yes, Interlocking
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Rör
Mått (L x B x H) 17.4 x 9.5 x 5.2 cm
Längd (metrisk) 17.4 cm
Längd (engelska) 6,9 tum.
Bredd (metrisk) 9.5 cm
Bredd (engelska) 3,7 tum
Höjd (metrisk) 5.2 cm
Höjd (engelska) 2 tum