Läs mer
FISHERBRAND™ Återanvändbara provrör med gummifodrade skruvlock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E982, typ VI, klass A |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Etiketttyp | Markeringspunkt |
| Liner material | Gummi |
| Trådstorlek | 24-410 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |