Läs mer
Fisherbrand™ L-formade cellspridare
Produktkod. 15625467 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1/påse, 100 påsar/cs.
10/påse, 50 påsar/cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15625467 1/påse, 100 påsar/cs. Paket med 100
15615467 10/påse, 50 påsar/cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15625467
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för jämn spridning av bakteriekultur
För spridning av bakteriekultur på agarplattor
  • Disponibel
  • Slät spridningsyta med lätt uppåtgående vinkel minskar risken för att agarprovet skadas
  • L-form tillåter applicering på hela petriskålen eller tallrikens yta
  • Försteriliserad blå polypropen eliminerar behovet av flammning eller autoklavering
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Färg Blått
För användning med (utrustning) Agar kultur tallrik
Förpackning Individuellt förpackad
Kvantitet 1/påse, 100 påsar/cs.
Form L-form
Material Polypropen
Produkttyp Cellspridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Idealisk för jämn spridning av bakteriekulturer, slät spridningsyta med lätt uppåtriktad vinkel minskar risken för att skada agarprovet