Learn More
Fisherbrand™ Lab Hazard Warning Label Refills
Product Code. 17477282 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Visa text:
Frätande
Product Code. Visa text
17477282 Frätande
1 options
Product Code. 17477282
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tryckt i säkerhetsfärger.
För användning med Fisherbrand™ Lab Hazard Warning Label Dispenser (kat. nr. 15931).
  • Tejprullar förtryckta med varningar i säkerhetsfärger: GIFT (gult på svart); FRÄTANDE (svart på gult); BRANDFARLIG (röd på vitt); och RADIOAKTIV (röd på gul)
  • Tandad avrivningskant för enkel tejpseparering
  • Cirka 200 avtryck per rulle
Order Info
Varje tejprulle mäter 0,50 tum. B x 22 yd. L (13 mm x 20 m)
Specifications
Färg Diverse
Formatera Tejpa
Produkttyp Korrosiv varningspåfyllningstejp
Visa text Frätande
För användning med (applikation) Tryckt i säkerhetsfärger
Kvantitet 4/Cs.
Längd (engelska) 57 yd.
Längd (metrisk) 20.3 m
Bredd (engelska) 0,5 tum