Läs mer
Fisherbrand™ Märkningstejp
Produktkod. 17827301 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lax
Rött
Vitt
Bredd (engelska):
0,75 tum
1,5 tum
2 tum
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (engelska)
17827301 Gult 2 tum
17817301 Vitt 2 tum
17837301 Klart 2 tum
17847301 Blått 2 tum
17857301 Rött 2 tum
17867301 Vitt 1,5 tum
17877301 Lax 0,75 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17827301
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färgad etiketttejp är användbar för många märkningstillämpningar. Den kan skrivas på och kommer att fästa på de flesta ytor.
  • Stark, hållbar och olje-, vatten- och syrabeständig
  • Tål temperatur från -23° till +121 °C (-10° till +250 °F)
  • Kärndiameter: 1 tum.
  • Kan skrivas på med penna, penna eller permanent markör
  • Kommer att fästa på de flesta ytor inklusive glas, plast och metall
Specifikationer
Färg Gult
Formatera Tejpa
Produkttyp Label Tape
För användning med (applikation) Vattentät, olje- och syrabeständig
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -10 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Mått (L x B) 14 yd. x 2 tum
Längd (engelska) 14 yd.
Längd (metrisk) 13 m
Bredd (engelska) 2 tum
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.5 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.