Description
Färgad etiketttejp är användbar för många märkningstillämpningar. Den kan skrivas på och kommer att fästa på de flesta ytor.
- Stark, hållbar och olje-, vatten- och syrabeständig
- Tål temperatur från -23° till +121 °C (-10° till +250 °F)
- Kärndiameter: 1 tum.
- Kan skrivas på med penna, penna eller permanent markör
- Kommer att fästa på de flesta ytor inklusive glas, plast och metall
Specifications
Specifications
| Färg | Lax |
| Formatera | Tejpa |
| Produkttyp | Label Tape |
| För användning med (applikation) | Vattentät, olje- och syrabeständig |
| Kvantitet | 1 st |
| Temperaturområde (engelska) | -10 till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -23 °C till +121 °C |
| Mått (L x B) | 14 yd. x 0,75 tum |
| Längd (engelska) | 14 yd. |
| Längd (metrisk) | 13 m |
| Show More |