Beskrivning
Patologibehållare med stor kapacitet tillverkade av högkvalitativ, högdensitetspolyeten har en läckagebeständig skruvlockförslutning med en packning för att bibehålla provets integritet under lagring och transport.
- Säker, läckagebeständig skruvlockförslutning med packning
- Finns i fyra storlekar för att hålla från små till stora exemplar
- Alla behållare kompletta med handtag för enkel transport
- 5-liters behållare har ett bekvämt handtag för enkel stängning och öppning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Kapacitet (engelska) | 0,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 2,27 l |
| Förslutningstyp | Skruvlock med packning |
| Höjd (engelska) | 16,9 cm |
| nr per ärende | 12/Cs. |