Läs mer
Fisherbrand™ Linspapper
Produktkod. 10216202 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 6 tum.
6 x 8 tum ark
Kvantitet:
100 ark/bok, 12 böcker/pk.
50 ark/bok, 12 böcker/pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Förpackningsstorlek
10216202 4 x 6 tum. 50 ark/bok, 12 böcker/pk. Paket med 600
15392267 6 x 8 tum ark 100 ark/bok, 12 böcker/pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10216202
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För rengöring av glaslinser
Häfte
  • Repar aldrig glaslinser, objektiv eller andra ömtåliga ytor
  • Blir 'inte hård; samlar 'inte lätt upp damm eller fett
  • Praktiskt taget luddfria ark limmas och binds i ett häfte för enkel borttagning
Dispenserlåda
  • Samma papper som ovan, men förpackat i en praktisk dispenserlåda för snabb borttagning av ett ark. Enstaka ark mäter 5Lx 7 tum (13x 18 cm)
Specifikationer
Produkttyp Linsrengöringspapper
Mått (L x B) 4 x 6 tum.
För användning med (applikation) För rengöring av glaslinser
Kvantitet 50 ark/bok, 12 böcker/pk.