Beskrivning
För rengöring av glaslinser
Häfte
- Repar aldrig glaslinser, objektiv eller andra ömtåliga ytor
- Blir 'inte hård; samlar 'inte lätt upp damm eller fett
- Praktiskt taget luddfria ark limmas och binds i ett häfte för enkel borttagning
- Samma papper som ovan, men förpackat i en praktisk dispenserlåda för snabb borttagning av ett ark. Enstaka ark mäter 5Lx 7 tum (13x 18 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Linsrengöringspapper |
| Mått (L x B) | 6 x 8 tum ark |
| För användning med (applikation) | För rengöring av glaslinser |
| Kvantitet | 100 ark/bok, 12 böcker/pk. |