Läs mer
Fisherbrand™ Lock för 96/384 brunnar polystyrenplattor
Produktkod. 11927964 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Plattkompatibilitet:
96-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Produktkod. Plattkompatibilitet Förpackningsstorlek
11927964 96-brunnsplatta Paket med 180
1 options
Produktkod. 11927964
Beräknad leverans: 29-01-2027
Lägg i varukorgen
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring
  • Klart
  • Icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 180
För användning med (applikation) Idealisk för lågvolymanalyser som kolorimetriska, enzymatiska, kloning, replikering, array och lagring
Produkttyp Plåtlock
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta