Läs mer
Fisherbrand™ Lätt armbågslängd bomull Lisle inspektionshandskar
Produktkod. 15300072 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Produktkod. Storlek
15300072 Liten
1 options
Produktkod. 15300072
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att minimera kontaminering av produkter, med en förlängd manschett för extra skydd.
  • Inspektionshandskar i bomull av Lisle av hög kvalitet
  • Effektiva som foderliners under engångs- och oskyddade vätsketäta handskar
  • Tvådelad, vändbar modell
  • 100% bomullstyg
  • Utan inhemning
Specifikationer
Konstruktion Strängstickning
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Begränsad användning
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material Bomull
Produkttyp Inspektionshandskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Stil Reversibel
Kön Herr
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm