Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör med låslock med polypropen Snap-Cap™
Produktkod. 11706467 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Max. RCF:
25 000 x g
26 000 x g
30 000 x g
Förpackning:
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Max. RCF Förpackning Förpackningsstorlek
11706467 Naturlig 1,5 ml 26 000 x g Väska Paket med 500
11976955 Naturlig 0,6 ml 30 000 x g Väska Paket med 1000
11966955 Diverse 1,5 ml 26 000 x g Väska Paket med 500
11956955 Naturlig 2 ml 25 000 x g Väska Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11706467
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväma, genomstickbara låslock snäpper på plats med enhandsmanövrering
  • Polypropenrör med platta toppar
  • Idealisk för provhanteringsapplikationer, inklusive centrifugering, kokning och frysning av prover, inkubation och lagring
  • Med graderingsbetyg för volymuppskattning
  • RNase och DNase-fria
Centrifuger som utvecklar överdriven värme kan skada detta rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
För användning med (applikation) Idealisk för provhanteringsapplikationer, inklusive centrifugering, kokning och frysning av prover, inkubation och lagring
Förpackning Väska
Förslutningstyp Snap Cap
Max. RCF 26 000 x g
Examen 0.1 mL