Läs mer
Fisherbrand™ Lågformade polypropenbägare med handtag
Produktkod. 17199414 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17199414 1000 mL
1 options
Produktkod. 17199414
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och enkel upphällning
Tillverkad av kemikaliebeständig polypropen
  • Bekväm pip
  • Examen i L och ml
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Diameter (engelska) Överst 4,56 tum.
Diameter (metrisk) Överst 11.6 cm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) För säker och enkel hällning, industriella och kemiska tillämpningar
Höjd (engelska) 5,13 tum.
Höjd (metrisk) 13 cm
Ökar 50 mL
Längd (engelska) 7,06 tum.
Längd (metrisk) 17.93 cm
Typ Bägare
Bredd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (metrisk) 11.68 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja