Läs mer
Fisherbrand™ Låg- och långformad PTFE-avdunstningsskål
Product Code. 17759959 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
180 ml
Diameter (engelska):
4,76 tum.
Höjd (engelska):
0,81 tum.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelska) Höjd (engelska)
17759959 180 ml 4,76 tum. 0,81 tum.
1 options
Product Code. 17759959
Beräknad leverans: 03-12-2026
Inert och användbar till 280 °C (536 °F).
Slät invändig finish.
  • Med tunga väggar
  • Med hällpip
Specifications
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
För användning med (applikation) Förångningsapplikation
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (engelska) 500 °F
Temperaturområde (metriskt) 260 °C
Tjocklek 2 mm
Längd (engelska) 5237 tum.
Längd (metrisk) 133.01 mm
Höjd (metrisk) 20.5 mm
Höjd (engelska) 0,81 tum.
Diameter (engelska) 4,76 tum.
Diameter (metrisk) 121 mm