Läs mer
Fisherbrand™ Magnetisk induktionsomrörare
Produktkod. 17891672 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
3 l
Produktkod. Kapacitet
17891672 3 l
1 options
Produktkod. 17891672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3090.00 SEK
    2254.52 SEK / Paket med 1
    Save 835.48 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Den magnetiska induktionsomröraren använder modern magnetspolteknologi som inte har några rörliga delar, vilket resulterar i en motorlös, slitagefri drivning och underhållsfri enhet. Högkvalitativa sällsynta jordartsmagneter används i omrörardesignen för att säkerställa en stark magnetisk koppling med konsekvent exakt inriktning, vilket avsevärt minskar risken för spin-outs.
  • 5 års garanti
  • Slitstarkt ABS-hölje är korrosionsbeständigt och lätt att rengöra
  • Slitagefria magnetspolar ger konsekvent och ljudfri drift
  • En lättläst digital display kontrollerar tid och hastighet exakt vilket möjliggör reproducerbara förhållanden
  • Enheten är programmerbar med 50 % drift upp till 99 cykler
  • Tid och hastighet kan enkelt justeras medan enheten är igång
  • Alternativ för omvänd rotation för bättre blandningsresultat
  • Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras
  • Snabb acceleration och bromsning (mindre än 10 sekunder) för att snabbt uppfylla kraven på omrörningshastighet
  • Silikongummimatta på locket förhindrar att kärl glider och förbättrar säkerheten
  • Medföljande omrörarstänger (2 st 35 x 12 mm) har PTFE-beläggning för kemikaliebeständighet
  • Gemenskapsdesign nr: 003515337-0001-0002 Euro. Klappa. App. 3 246 088 USA
  • Designpatent nr. D814 045 USA Utility patentsökt
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Omrörningspositioner 3
Material för toppplatta ABS
Kapacitet 3 l
Visa Digital
Form Rund
Spänning 100 till 240 V
Wattal 18 W
Mått (L x B x H) 9,7 x 7,7 x 3 tum. (24,5 x 19,5 x 7,5 cm)
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.5 cm
Längd (engelska) 9,7 tum.
Längd (metrisk) 24.5 cm
Toppplattans diameter (engelska) 6,5 tum, silikonmatta: 6,3 tum.
Toppplattans diameter (metrisk) 165 mm, silikonmatta 160 mm
Bredd (engelska) 7,7 tum
Bredd (metrisk) 19.5 cm
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Olika stilar
Certifikat och efterlevnad CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA
Garanti och serviceerbjudande 5 års garanti
Färg Grå, Blå
För användning med (utrustning) Flytande prover och deras kärl
Inkluderar Rare Earth, NdFeB magnetisk induktionsomrörare, 2 omrörare (35 x 12 mm, cylindrisk form), 1 silikonskydd med antisladdplatta, 1 lågspänning, dubbelisolerad nätadapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) med 4 utbytbara pluggar
Material ABS
Modell Magnetisk induktionsomrörare
Motortyp Motorlös
Hastighetskontroll Variabel hastighet, steg om 1 rpm
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 55 °C
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (engelska) 2.55 lb.
Vikt (metrisk) 1.16 kg