Läs mer
Fisherbrand™ Magnetiska omrörningsstänger
Produktkod. 11706408 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kvantitet:
12
18
Form:
Oktogon
Polygon
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 11706408
Brand: Fisherbrand™ 0477598
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörningsstångssortiment kommer i en praktisk förvaringslåda. Fisherbrand™ Magnetiska omrörarstänger innehåller PTFE-inkapslade Alnico-magneter och finns i olika storlekar.
  • Välj mellan Octagon, Cylindrical, Polygon, Micro, Egg-Shaped eller Spinplus™ formade sortiment
  • FDA-klass, USP Klass VI PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
  • Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Färg Vitt
Inkluderar Två vardera av följande storlekar 0,39 x 0,23 tum, 0,6 x 0,23 tum, 0,78 x 0,27 tum, 0,98 x 0,31 tum, 1,18 x 0,31 tum, 1,57 x 0,31 tum, 1,57 x 0,31 tum, 1,9 x 0,3 tum, 3,9 x 0,0 tum. och 3,14 x 0,39 tum.
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 5.8 mm, 6.9 mm, 7.9 mm, 9.9 mm
Längd (metrisk) 9.9 mm, 15.2 mm, 19.8 mm, 30 mm, 39.9 mm, 48.3 mm, 59.9 mm, 79.8 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 18
Form Polygon
Typ Omrörningsbar