Läs mer
Fisherbrand™ Maxi pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-162420 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
152 mm
161 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11947754 161 mm Paket med 200
11957754 152 mm Paket med 100
17838983 152 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11947754
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med pipetter med stor volym
  • Designad för användning vid överföring av stor provvolym
  • Avancerad formningsteknik säkerställer att spetsarna är raka
  • Alternativ till serologiska pipetter
  • Icke steril; certifierad av oberoende laboratorium för att vara RNase-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 6,44 tum.
Längd (metrisk) 161 mm
Formatera Bulk
Tipsstil Makro
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman P10