Läs mer
Fisherbrand™ Micro Slide förvaringsskåpsbaser
Produktkod. 16237260 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige
Inkluderar:
Bas och ben
Produktkod. Färg Inkluderar
16237260 Beige Bas och ben
1 options
Produktkod. 16237260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.95 SEK
    149.35 SEK / Paket med 1
    Save 227.60 SEK
    60% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Baser för Fisherbrand Micro Slide förvaringsskåp
För användning med Fisherbrand Micro Slide förvaringsskåp (kat. nr. 07-212-100 till -103)
  • Valfria baser i modeller med ben eller utan ben
  • Finns i mörk beige, brun, grön eller vit
  • 47,6 L x 40 W x 12,1 cm H (18,75 x 15,75 x 4,75 tum)
  • Specifikationer
    Färg Beige
    Djup (engelska) 18,75 tum.
    Djup (metriskt) 476.25 mm
    För användning med (applikation) Objektglas för mikroskop
    För användning med (utrustning) Fisherbrand Micro Slide förvaringsskåp
    Höjd (engelska) 4,75 tum.
    Höjd (metrisk) 120.65 mm
    Inkluderar Bas och ben
    Material Metall
    Bredd (engelska) 15,75 tum
    Bredd (metrisk) 400.05 mm