Läs mer
Fisherbrand™ Micro Slide förvaringsskåp
Produktkod. 16227260 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige
Produktkod. Färg
16227260 Beige
1 options
Produktkod. 16227260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1289.06 SEK
    489.28 SEK / Paket med 1
    Save 799.78 SEK
    62% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje låda är indelad på längden i två fack för maximalt utrymmesutnyttjande.
Varje låda är indelad på längden i två fack för maximalt utrymmesutnyttjande
  • Varje skåp rymmer upp till 4500 3 stx 1 tum eller 75x 25 mm diabilder
  • När de är staplade 12 skåp högt (med valfri bas) kan upp till 54 000 diabilder förvaras på 2 kvm golvyta
  • Interlocking design fungerar med all ström Fisherbrand och Fisher Scientific™ mikroslidskåp i metall
  • Enheten innehåller sex utbytbara lådor, var och en försedd med korthållare, val av mässing eller plast dragknopp och två kompressorblock för att hålla glidarna upprätt i delvis fyllda lådor
  • Finns i mörk beige, brun, grön eller vit. Valfria baser tillgängliga med eller utan ben.
  • Lx Wx H: 18,75x 15.75x 4,75 tum. (47,6x 40x 12,1 cm)
  • Baser med eller utan ben finns. (Se Kat.nr 07-212-104)
Specifikationer
Typ Micro Slide förvaringsskåp
Färg Beige
Djup (engelska) 18,75 tum.
Djup (metriskt) 476.25 mm
Enheten håller 4500 diabilder
För användning med (applikation) Objektglas för mikroskop
Höjd (engelska) 4,75 tum.
Höjd (metrisk) 120.65 mm
Längd (metrisk) glid 75 mm
Material Metall
Bredd (engelska) 15,75 tum
Bredd (metrisk) 400.05 mm
Bredd (metrisk) glid 25 mm