Läs mer
Fisherbrand™ Skjutlåda för mikroskop
Produktkod. 13213939 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Fisherbrand Skjutlåda för mikroskop
Produktkod.
13213939 Fisherbrand Skjutlåda för mikroskop
1 options
Produktkod. 13213939
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extremt hållbar och ekonomiskt prissatt hållare för standardmikroskopobjektglas
  • Kapacitet för tjugofem (25) 3 x 1 tum eller 75 x 25 mm standardbilder
  • Tättslutande lock skyddar rutschbanorna och förhindrar att damm samlas
  • Slitstark formgjuten svart plastkonstruktion
  • Förtryckt registerkort i locket för enkel identifiering av objektglas
  • Framsidan har flikområde (flik ingår) för ytterligare identifiering
  • Basen har sammankopplade spår för att stapla flera enheter
  • Slides stannar säkert på plats med numrerade slide partitioner
Specifikationer
Glidkapacitet 25
Förslutningstyp Snap-on
Färg Svart
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Inkluderar Numrerade bildpartitioner
Längd (engelska) Slide 3 tum
Längd (metrisk) glid 75 mm
Material Plast
Bredd (engelska) Slide 1 tum
Bredd (metrisk) glid 25 mm