Läs mer
Fisherbrand™ Mini Rührer
Produktkod. 17881672 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
3 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
17881672 3 l Varje
1 options
Produktkod. 17881672
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
En ekonomisk omrörningslösning för ultimat funktion, med optimal magnetisk koppling och högkvalitativa omrörningsstänger för att säkerställa pålitlig omrörningseffektivitet.
  • 5 års garanti
  • Tillverkad av en ABS- och PC-blandning som är kemiskt resistent och lätt att rengöra
  • Lågprofildesign är lätt för enkel transport
  • Litet fotavtryck sparar värdefull plats på en bänkskiva
  • Tyst drift med låg vibration hjälper användarna att hålla fokus genom att minska ljudnivån i laboratoriet
  • Idealiskt för rutinmässiga omrörningsapplikationer inom allmän forskning, livsvetenskap, industri, kvalitetsanalys och kliniska laboratoriemiljöer
  • Två (2) högkvalitativa omröringsstänger (35 x 9 mm) ingår för att säkerställa maximal omrörningsprestanda
Specifikationer
Hastighet 200 till 2200 varv per minut
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta ABS/polykarbonatblandning
Kapacitet 3 l
Visa Hold (Håll)
Form Rund
Spänning 100/240 V
Wattal Cirka 4,8 W
Mått (L x B x H) 7,2 x 5,2 x 1,85 tum (18,3 x 13,2 x 4,7 cm)
Höjd (engelska) 1,85 tum
Höjd (metrisk) 4.7 cm
Längd (engelska) 7.2 tum
Längd (metrisk) 18.3 cm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 13.2 cm
Elektriska krav Universell 12 V DC
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Olika stilar
Certifikat och efterlevnad CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA
Garanti och serviceerbjudande 5 års garanti
Färg Grå, blå
För användning med (utrustning) Vätskeprover upp till 3 l och deras kärl
Inkluderar Mini magnetisk omrörare, 2 omrörare (35 x 9 mm, åttakantig form), 1 lågspännings, dubbelisolerad strömadapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) med 4 utbytbara kontakter
Material ABS/polykarbonatblandning
Modell Mini Rührrer 100-240 VAC, 50/60 Hz universell
Hastighetskontroll Infinity Dial
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 55 °C
Typ Mini Rührer
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.45 kg
Fraktvikt (engelska) 1 lb.
Fraktvikt (metrisk) 0.45 kg