Läs mer
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Produktkod. 17871672 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
4500 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
17871672 4500 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 17871672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1576.05 SEK
    832.96 SEK / Paket med 1
    Save 743.09 SEK
    47% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mini Vortexerns lilla fotavtryck med maximal kraft ger omedelbar virvelskakning för en mängd olika rörstorlekar. En enkel touchstart-operation möjliggör exceptionell mixningsprestanda med en hand.
  • ABS och silikonmaterial för att motstå de vanligaste kemikalierna
  • Låg profildesign och litet fotavtryck (endast 11 cm brett) sparar värdefullt utrymme på en bänkskiva och i dragskåp
  • Snabb virvelverkan sparar tid och möjliggör snabb blandning av prover
  • Modern design möjliggör enkel startoperation med en hand och skakningsstopp när röret lyfts
  • När du utför repetitiva procedurer hjälper en låg aktiveringskraft till att förhindra trötthet hos användaren
  • Underhållsfri design och 5 års garanti hjälper till att minska ägandekostnaderna
  • Stabil plattform minskar chansen att tappa ett prov under drift
  • Tyst drift och låga vibrationer hjälper användarna att hålla fokus
  • USA och EU Utility Patent Pending, USA Designpatent nr. D814,045
Specifikationer
Bana 6 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 50 mL
Hastighetsintervall 4500 varv/min
Spänning 12 VDC
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Wattal Cirka 7,8 W (under belastning)
Rörkapacitet 50 mL
Produkttyp Vortex-mixer
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, RoHS3, UKCA, WEEE
Pluggtyp 4 utbytbara
Frekvens 50/60 Hz
Material ABS-plast och silikon
Mått (L x B x H) 5,1 x 4,3 x 3 tum. (13 x 11 x 7,5 cm)
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.5 cm
Längd (engelska) 5,1 tum
Längd (metrisk) 13 cm
Bredd (engelska) 4,3 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Fraktvikt (engelska) 2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg
Färg Grå, Blå
Modell Mini Vortexer 100-240 VAC, 50/60 Hz Universal
För användning med (utrustning) 2 till 50 ml rör
Inkluderar Mini Vortexer, 2 silikonkåpor, 1 lågspänning, dubbelisolerad nätadapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) med 4 utbytbara pluggar
Garanti och serviceerbjudande 5 års garanti