Läs mer
Fisherbrand™ Multipurpose förvaringsbehållare för prover
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Stängningsmaterial:
LDPE
Polypropen
Färg:
Genomskinligt
Vitt
Form:
Kort, bred
Lång, smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 300
Paket med 50
Beskrivning
Fisherbrand™ Multipurpose provbehållare är designade för insamling, transport och förvaring av flytande och torra prover och prover; icke-steril. Inert mot de flesta kemikalier inklusive formaldehyd, svaga syror och alla baser.
- Motstå frysning och kokning
- Stapelbar för kompakt förvaring
- Vissa behållare är autoklaverbara (se beställningstabell); lock är inte autoklaverbara
- Kort/bred stil
- Lång/tunn stil
- Graderad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provburk |
| Material | HDPE |
| Form | Kort, bred |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 237 mL |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) | 9.49 cm |
| Höjd (engelska) | 2,20 tum. |
| Höjd (metrisk) | 5.60 cm |