Läs mer
Fisherbrand™ Inokulationsslingor av nikrom/aluminium
Produktkod. 16002282 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
16002282 10 cm Paket med 12
1 options
Produktkod. 16002282
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand Inoculating Loops består av en nikrom trådögla monterad på ett aluminiumhandtag. Inokuleringsslingor används för att införa mikroorganismer i ett odlingsmedium.
Fisherbrand Nikrom/aluminium ympningsöglor består av en nikrom trådögla monterad på ett aluminiumhandtag. Inokuleringsslingor används för att införa mikroorganismer i ett odlingsmedium.
  • Fisherbrand™ Inokulationsöglor i nikrom/aluminium är försedda med ett standardhandtag i aluminium
  • Aluminiumhandtaget finns i antingen isolerat eller oisolerat format
  • Inokuleringsslingor finns tillgängliga i en mängd olika mätare, kryphålsstorlekar och trådtyper för att tillgodose en rad laboratoriekrav.
  • Idealisk för att välja, inokulera eller överföra mikrobiologiska prover
  • Slingor glider längs agarytor utan att skära eller riva material/prov
  • Kyls snabbt efter sterilisering
  • Handtagslängd: 8 tum (203 mm)
  • Passiverade
  • Autoklaverbar upp till 135 °C; Kan steriliseras med Eto/gammastrålning
  • Latexfri
  • Tillverkad under ISO 9002, GMP , cGMP-riktlinjer
Specifikationer
Längd (engelska) 3,93 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Material Nichrome trådslinga; Handtag i aluminium
Sterilitet Sterila
Färg Silver
Produkttyp Inokuleringsslinga
Spårvidd 25 G
Inkluderar Avsmalnande ändhandtag i aluminium
Längd (engelska) Handtag 8 tum
Längd (metriskt) handtag 20.3 cm