Läs mer
Fisherbrand™ Nichrome Inokuleringsnålar med handtag
Produktkod. 15228979 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Spårvidd:
26 G
Produktkod. Spårvidd
15228979 26 G
1 options
Produktkod. 15228979
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i två nålmått
  • Består av en rak tråd fäst i ett aluminiumhandtag
  • Handtaget är 7,25 tum långt (18,4 cm) och har en avsmalnande ände
  • Tråden är 100 mm lång
Specifications
Längd (engelska) 3,93 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Material Nichrome
Produkttyp Inokuleringsnål
Spårvidd 26 G
Längd (engelska) Handtag 7,25 tum.
Längd (metriskt) handtag 18.4 cm
Typ av handtag Handtag i aluminium