Läs mer
Fisherbrand™ Nichrome Inokuleringsnålar med handtag
Handla allt Fisherbrand Produkter
Spårvidd:
26 G
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 3,93 tum |
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Material | Nichrome |
| Produkttyp | Inokuleringsnål |
| Spårvidd | 26 G |
| Längd (engelska) Handtag | 7,25 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 18.4 cm |
| Typ av handtag | Handtag i aluminium |