Läs mer
Fisherbrand™ Nickel rosetttång
Produktkod. 11562692 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
152 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11562692 152 mm Varje
11563492 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11562692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00 SEK
    267.73 SEK / Paket med 1
    Save 45.27 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna tång är designad med högkvalitativa nickel 200-komponenter och har goda mekaniska egenskaper och utmärkt motståndskraft mot många korrosiva miljöer.
  • Laboratory Bow Tong, nickel 200 spec (minst 99,6 % nickelhalt), ljus finish
  • Tillverkad av Nickel 200 som är kommersiellt rent (99,6 %) bearbetat nickel
  • Har goda mekaniska egenskaper och utmärkt motståndskraft mot många korrosiva miljöer
  • Har hög termisk och elektrisk ledningsförmåga, lågt gasinnehåll och lågt ångtryck
Specifikationer
Längd (metrisk) öppning 55 mm
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 152 mm
Material Nickel
Typ Laboratorietång