Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Bottenform | Kantad |
| Max. RCF | 30 000 x g |