Läs mer
Fisherbrand™ Icke-sterila gängade mikrocentrifugrör utan lock
Produktkod. 15331129 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Max. RCF:
18 000 x g
30 000 x g
Bottenform:
Kantad
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Max. RCF Bottenform Förpackningsstorlek
15331129 Naturlig 1,5 ml 18 000 x g Kantad Paket med 500
15321129 Naturlig 0,5 ml 30 000 x g Kantad Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15331129
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj stil med kjol eller konisk botten.
  • Gängad för att acceptera färgade skruvlock ( säljs separat )
  • Silikoniserade/låg-retention koniska botten rör också tillgängliga
Notera: För kepsar, se Fisherbrand™ Färgade skruvlock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Naturlig
Material Plast
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Kantad
Max. RCF 18 000 x g