Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara biofarliga avfallspåsar, med indikator
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
28 cm
48 cm
58.4 cm
89 cm
119 cm
Bredd (metrisk):
21.5 cm
36 cm
48.2 cm
63.5 cm
97 cm
Beskrivning
Tryckt på engelska och spanska
- Maximal temperatur på 140 °C (285 °F); använd vid 125 °C (257 °F)
- Kommer med wire-tie stängningar
- Med steriliseringsindikator
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D1709, Dart nedslag |
| Förslutningstyp | Trådband |
| Färg | Orange |
| Mått (L x B) | 35 x 25 tum. (89 x 63,5 cm) |
| Längd (metrisk) | 89 cm |
| Bredd (metrisk) | 63.5 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (engelska) | 25 tum |
| Längd (engelska) | 35 tum |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |