Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara biofarliga avfallspåsar, med indikator
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Tryckt på engelska och spanska
- Maximal temperatur på 140 °C (285 °F); använd vid 125 °C (257 °F)
- Kommer med wire-tie stängningar
- Med steriliseringsindikator
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D1709, Dart nedslag |
| Förslutningstyp | Trådband |
| Färg | Orange |
| Mått (L x B) | 47 x 38 tum. (119 x 97 cm) |
| Längd (metrisk) | 119 cm |
| Bredd (metrisk) | 97 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (engelska) | 38 tum. |
| Längd (engelska) | 47 tum |
| Material | Polypropen |
| Show More |