Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara biofarliga avfallspåsar, med indikator
Produktkod. 18578056 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
28 cm
48 cm
58,4 cm
89 cm
119 cm
Bredd (metrisk):
21,5 cm
36 cm
48,2 cm
63,5 cm
97 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
18578056 58,4 cm 48,2 cm
18326533 119 cm 97 cm
18396503 48 cm 36 cm
18326513 89 cm 63,5 cm
18538066 28 cm 21,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18578056
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt på engelska och spanska.
Tryckt på engelska och spanska
  • Maximal temperatur på 140 °C (285 °F); använd vid 125 °C (257 °F)
  • Kommer med wire-tie stängningar
  • Med steriliseringsindikator
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D1709, Dart nedslag
Förslutningstyp Trådband
Färg Orange
Mått (L x B) 23 x 19 tum. (58,4 x 48,2 cm)
Längd (metrisk) 58,4 cm
Bredd (metrisk) 48,2 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (engelska) 19 tum
Längd (engelska) 23 tum
Material Polypropen
Produkttyp Biofarligt avfallspåsar med indikator
Temperatur (metrisk) 140 °C