Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara HD Biohazard avfallspåsar
Produktkod. 10440633 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
24 x 12 tum
30 x 24 tum
35 x 24 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10440633 30 x 24 tum Paket med 100
18386533 24 x 12 tum -
18356523 35 x 24 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10440633
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biohazard-symbol tryckta påsar för att säkerställa säker hantering och kassering av biologiskt farligt avfall.
Slag- och rivtåliga autoklavpåsar för avfallssterilisering. Fisherbrand™ Orange autoklavpåsar utan steriliseringsindikator är gjorda av högdensitetspolyeten.
  • Slag- och rivtålig.
  • Ljus orange färg.
  • Konstruktion av högdensitetspolyeten
Uppfyllande
Passera ASTM™ slag- och rivhållfasthetstest.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Orange med svart tryck
Mått (L x B) 30 x 24 tum
Längd (metrisk) 76 cm
Bredd (metrisk) 61 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Tryckt på engelska
Bredd (engelska) 24 tum
Längd (engelska) 30 tum
Tjocklek 38 mikron
Material HDPE
Temperatur (metrisk) 127 °C