Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara HD Biohazard avfallspåsar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
24 x 12 tum.
30 x 24 tum
35 x 24 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Slag- och rivtåliga autoklavpåsar för avfallssterilisering. Fisherbrand™ Orange autoklavpåsar utan steriliseringsindikator är gjorda av högdensitetspolyeten.
- Slag- och rivtålig.
- Ljus orange färg.
- Konstruktion av högdensitetspolyeten
Uppfyllande
Passera ASTM™ slag- och rivhållfasthetstest.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Orange med svart tryck |
| Mått (L x B) | 24 x 12 tum. |
| Längd (metrisk) | 61 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Tryckt på engelska |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (engelska) | 24 tum |
| Visa mer |