Läs mer
Fisherbrand™ Ostwald-Folin pipetter
Produktkod. 17876237 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Noggrannhet:
±0,02 ml
Volym (metrisk):
10 mL
Min. Flödestid:
5 sek.
Produktkod. Noggrannhet Volym (metrisk) Min. Flödestid
17876237 ±0,02 ml 10 mL 5 sek.
1 options
Produktkod. 17876237
Beräknad leverans: 17-12-2026
Högvolymnoggrannhet till ett rimligt pris.
  • Avsmalnande lökar
  • Borosilikatglas med permanent bärnstensfärgade markeringar
  • Tuf-Temp™ -behandlad för att minska flisning
  • Noggrannhet tryckt på varje pipett
  • Noggrannhet motsvarande den för klass A volymetrisk
Beställningsinfo
Finns som PersonaPet™ personliga pipetter
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut. Möt Fed. Spec. NNN-P-340B (eller senaste versionen).
Specifikationer
Noggrannhet ±0,02 ml
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad NNN-P-340B
Material Borsilikatglas
Min. Flödestid 5 sek.
Volym (engelska) 0,338 oz.
Färg Gult
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Ostwald Folin Pipet