Läs mer
Fisherbrand™ PE Cone-Lined Polyethylene Caps
Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 2300
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| Beskrivning | Screw cap |
| Material | Phenolic Resin |
| Längd (metrisk) | 36mm |
| nr per ärende | 2300 Cs. |
| Kvantitet | 2200/Cs. |
| Liner material | PolyCone |
| Halsfinish | 33-400 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Form | Round |
| Visa mer |